Bromsyklopropan 99+%
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
Synonymer: Cyclopropyl bromide
OR18407-100G OR18407-25G
APOSOR18407-100GEA 0 NOK
APOSOR18407-100G APOSOR18407-25G
Bromsyklopropan 99+%
Bromsyklopropan
Formel: C₃H₅Br
MW: 120,98 g/mol
Kokepunkt: 69 °C
Tetthet: 1,51 g/cm³ (25 °C)
Flash punkt: –6 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00001271
CAS-nummer: 4333-56-6
EINECS: 224-375-7
FN: 1993
ADR: 3,II