2-Amino-N-methylbenzamide
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR1843-25G OR1843-5G OR1843-100G
APOSOR1843-25GEA 1125 NOK
APOSOR1843-25G APOSOR1843-5G APOSOR1843-100G
2-Amino-N-methylbenzamide
2-Amino-N-methylbenzamide
Formel: C₈H₁₀N₂O
MW: 150,1778 g/mol
Smeltepunkt: 75…76 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00060602
CAS-nummer: 4141-08-6