1-Ethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR1855-1G OR1855-5G
APOSOR1855-1GEA 360 NOK
APOSOR1855-1G APOSOR1855-5G
1-Ethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
1-Ethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formel: C₆H₈N₂O
MW: 124,14 g/mol
Kokepunkt: 72 °C/1,8mmHg
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD02090888
CAS-nummer: 304903-10-4