1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)boronic acid
OR18577-100MG OR18577-250MG OR18577-1G
APOSOR18577-100MGEA 950 NOK
APOSOR18577-100MG APOSOR18577-250MG APOSOR18577-1G
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid 98%
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid
Formel: C₅H₉BN₂O₂
MW: 139,9482 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD13195678
CAS-nummer: 1204333-57-2