5-Bromo-m-toluonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Bromo-5-methylbenzonitrile
OR18596-5G
APOSOR18596-5GEA 1000 NOK
APOSOR18596-5G
5-Bromo-m-toluonitrile
5-Bromo-m-toluonitrile
Formel: C₈H₆BrN
MW: 196,0400 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD08061970
CAS-nummer: 124289-21-0