6-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR18603-100MG OR18603-500MG
APOSOR18603-100MGEA 485 NOK
APOSOR18603-100MG APOSOR18603-500MG
6-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid 95%
6-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid
Formel: C₈H₅ClN₂O₂
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09878690
CAS-nummer: 800402-07-7