4-Ethoxy-3-methylbenzeneboronic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Ethoxy-3-methylphenylboronic acid
OR1925-5G OR1925-25G
APOSOR1925-5GEA 1200 NOK
APOSOR1925-5G APOSOR1925-25G
4-Ethoxy-3-methylbenzeneboronic acid 97%
4-Ethoxy-3-methylbenzeneboronic acid
Formel: C₉H₁₃BO₃
MW: 180,01 g/mol
Smeltepunkt: 168…172 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06659870
CAS-nummer: 850568-08-0