4-Carboxy-3-chlorophenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Carboxy-3-chlorobenzeneboronic acid
OR1929-1G OR1929-25G OR1929-5G
APOSOR1929-1GEA 270 NOK
APOSOR1929-1G APOSOR1929-25G APOSOR1929-5G
4-Carboxy-3-chlorophenylboronic acid 98%
4-Carboxy-3-chlorophenylboronic acid
Formel: C₇H₆BClO₄
MW: 200,39 g/mol
Smeltepunkt: 236…238 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06656268
CAS-nummer: 136496-72-5