3,5-Dimethyl-4-ethoxyphenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Ethoxy-3,5-dimethylbenzeneboronic acid, 4-Ethoxy-3,5-dimethylphenylboronic acid, (4-Ethoxy-3,5-dimethylphenyl)boronic acid, 3,5-Dimethyl-4-ethoxybenzeneboronic acid
OR1931-25G OR1931-5G
APOSOR1931-25GEA 2850 NOK
APOSOR1931-25G APOSOR1931-5G
3,5-Dimethyl-4-ethoxyphenylboronic acid 98%
3,5-Dimethyl-4-ethoxyphenylboronic acid
Formel: C₁₀H₁₅BO₃
MW: 194,04 g/mol
Smeltepunkt: 206…212 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD02179463
CAS-nummer: 850568-59-1