(2-Nitrophenyl)hydrazine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
Synonymer: 2-Nitrophenylhydrazine hydrochloride
OR1939-100G OR1939-25G OR1939-5G
APOSOR1939-100GEA 1025 NOK
APOSOR1939-100G APOSOR1939-25G APOSOR1939-5G
(2-Nitrophenyl)hydrazine hydrochloride
(2-Nitrophenyl)hydrazine hydrochloride
Formel: C₆H₈ClN₃O₂
MW: 189,6 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00060205
CAS-nummer: 6293-87-4
FN: 1325
ADR: 4.1,II