2,2'-[ethylenebis(oxy)]bisacetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 3,6-Dioxaoctanedioic acid
OR19555-1G OR19555-5G
APOSOR19555-1GEA 540 NOK
APOSOR19555-1G APOSOR19555-5G
2,2'-[ethylenebis(oxy)]bisacetic acid
2,2'-[ethylenebis(oxy)]bisacetic acid
Formel: C₆H₁₀O₆
MW: 178,14 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00054502
CAS-nummer: 23243-68-7