2,4-Dimetylbenso syre
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR19563-100G OR19563-25G OR19563-500G
APOSOR19563-100GEA 430 NOK
APOSOR19563-100G APOSOR19563-25G APOSOR19563-500G
2,4-Dimetylbenso syre
2,4-Dimetylbenso syre
Formel: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Kokepunkt: 267 °C
Smeltepunkt: 124…126 °C
Flash punkt: 154 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00002480
CAS-nummer: 611-01-8
EINECS: 210-246-2