1-Butyne
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
OR19587-100G OR19587-25G
APOSOR19587-100GEA 5725 NOK
APOSOR19587-100G APOSOR19587-25G
1-Butyne
1-Butyne
Formel: C₄H₆
Lagringstemperatur: Kjøleskap
CAS-nummer: 107-00-6
FN: 2452
ADR: 2.1,