6-Hydroxypyrimidine-4-carboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 6-Hydroxy-4-pyrimidinecarboxylic acid, 1,6-Dihydro-6-oxo-4-pyrimidinecarboxylic acid
OR1988-25G
APOSOR1988-25GEA 1000 NOK
APOSOR1988-25G
6-Hydroxypyrimidine-4-carboxylic acid 97%
6-Hydroxypyrimidine-4-carboxylic acid
Formel: C₅H₄N₂O₃
MW: 140,0969 g/mol
Smeltepunkt: 276 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00023267
CAS-nummer: 6299-87-2