1-[4-(Methylthio)phenyl]-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 1-[4-(Methylsulphonyl)phenyl]-5-oxo-3-pyrrolidinecarboxylic acid
OR200035-1G OR200035-5G OR200035-10G
APOSOR200035-1GEA 1450 NOK
APOSOR200035-1G APOSOR200035-5G APOSOR200035-10G
1-[4-(Methylthio)phenyl]-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
1-[4-(Methylthio)phenyl]-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Formel: C₁₂H₁₃NO₃S
MW: 251,31 g/mol
Smeltepunkt: 173…175 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD08444946
CAS-nummer: 63674-53-3