(2-Methyl-3-nitrophenyl)acetic acid 99+%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Methyl-3-nitrophenylacetic Acid
OR2005-100G OR2005-25G
APOSOR2005-100GEA 1375 NOK
APOSOR2005-100G APOSOR2005-25G
(2-Methyl-3-nitrophenyl)acetic acid 99+%
(2-Methyl-3-nitrophenyl)acetic acid
Formel: C₉H₉NO₄
MW: 195,17 g/mol
Smeltepunkt: 132…136 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD07782132
CAS-nummer: 23876-15-5