3-(2-Hydroxyethyl)benzeneboronic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (3-(2-Hydroxyethyl)phenyl)boronic acid
OR2100-1G OR2100-250MG
APOSOR2100-1GEA 1450 NOK
APOSOR2100-1G APOSOR2100-250MG
3-(2-Hydroxyethyl)benzeneboronic acid 97%
3-(2-Hydroxyethyl)benzeneboronic acid
Formel: C₈H₁₁BO₃
MW: 165,98 g/mol
Smeltepunkt: 90…93 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03095123
CAS-nummer: 647853-32-5