2'-Amino-4'-methoxyacetanilide
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR21097-1G OR21097-5G
APOSOR21097-1GEA 0 NOK
APOSOR21097-1G APOSOR21097-5G
2'-Amino-4'-methoxyacetanilide
2'-Amino-4'-methoxyacetanilide
Formel: C₉H₁₂N₂O₂
MW: 180,2 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00026124
CAS-nummer: 5472-37-7