3,4-Diaminoanisole
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Methoxy-o-phenylenediamine
OR21113-1G OR21113-25G OR21113-5G
APOSOR21113-1GEA 270 NOK
APOSOR21113-1G APOSOR21113-25G APOSOR21113-5G
3,4-Diaminoanisole
3,4-Diaminoanisole
Formel: C₇H₁₀N₂O
MW: 138,17 g/mol
Smeltepunkt: 46…50 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00047837
CAS-nummer: 102-51-2
FN: 2811
ADR: 6.1,III