5-Bromo-2-methoxybenzenesulphonyl chloride 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
OR21318-25G OR21318-5G OR21318-100G
APOSOR21318-25GEA 630 NOK
APOSOR21318-25G APOSOR21318-5G APOSOR21318-100G
5-Bromo-2-methoxybenzenesulphonyl chloride 98%
5-Bromo-2-methoxybenzenesulphonyl chloride
Formel: C₇H₆BrClO₃S
MW: 285,55 g/mol
Smeltepunkt: 115…118 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00051768
CAS-nummer: 23095-05-8
FN: 3261
ADR: 8,II