Thieno[2,3-c]pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR2141-1G OR2141-250MG OR2141-5G
APOSOR2141-1GEA 715 NOK
APOSOR2141-1G APOSOR2141-250MG APOSOR2141-5G
Thieno[2,3-c]pyridine
Thieno[2,3-c]pyridine
Formel: C₇H₅NS
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01760492
CAS-nummer: 272-12-8