2-Cyano-N-methyl-acetamide
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR21454-10G OR21454-1G OR21454-5G
APOSOR21454-10GEA 485 NOK
APOSOR21454-10G APOSOR21454-1G APOSOR21454-5G
2-Cyano-N-methyl-acetamide
2-Cyano-N-methyl-acetamide
Formel: C₄H₆N₂O
MW: 98,1000 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00090119
CAS-nummer: 6330-25-2