1-Methyl-1H-indazol-4-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Amino-1-methyl-1H-indazole
OR2151-1G OR2151-250MG
APOSOR2151-1GEA 1300 NOK
APOSOR2151-1G APOSOR2151-250MG
1-Methyl-1H-indazol-4-amine
1-Methyl-1H-indazol-4-amine
Formel: C₈H₉N₃
MW: 147,1800 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09870041
CAS-nummer: 77894-69-0