4-Oktylbensoe syre
Leverandør: Apollo Scientific
OR21920-10G OR21920-1G OR21920-5G
APOSOR21920-10GEA 2000 NOK
APOSOR21920-10G APOSOR21920-1G APOSOR21920-5G
4-Oktylbensoe syre
4-Oktylbensoe syre
Formel: C₁₅H₂₂O₂
MW: 234,34 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00042649
CAS-nummer: 3575-31-3