Methyl-3-formylindole-6-carboxylate 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: Methyl 3-Formylindole-6-carboxylate
OR2211-1G OR2211-5G OR2211-25G
APOSOR2211-1GEA 860 NOK
APOSOR2211-1G APOSOR2211-5G APOSOR2211-25G
Methyl-3-formylindole-6-carboxylate 95+%
Methyl-3-formylindole-6-carboxylate
Formel: C₁₁H₉NO₃
MW: 203,197 g/mol
Smeltepunkt: 220…224 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00216479
CAS-nummer: 133831-28-4