2,4-Dimethoxyphenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR2224-5G OR2224-25G OR2224-100G
APOSOR2224-5GEA 270 NOK
APOSOR2224-5G APOSOR2224-25G APOSOR2224-100G
2,4-Dimethoxyphenylboronic acid
2,4-Dimethoxyphenylboronic acid
Formel: C₈H₁₁BO₄
MW: 181,98 g/mol
Smeltepunkt: 125 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01074590
CAS-nummer: 133730-34-4