1-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 1-Methylindole-3-carboxaldehyde
OR22346-100G
APOSOR22346-100GEA 1975 NOK
APOSOR22346-100G
1-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 98%
1-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Formel: C₁₀H₉NO
MW: 159,188 g/mol
Smeltepunkt: 68…70 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00014570
CAS-nummer: 19012-03-4