Fmoc-Lys(ME,Boc)-OH
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR2236-100MG OR2236-1G OR2236-250MG
APOSOR2236-100MGEA 2525 NOK
APOSOR2236-100MG APOSOR2236-1G APOSOR2236-250MG
Fmoc-Lys(ME,Boc)-OH
Fmoc-Lys(ME,Boc)-OH
Formel: C₂₇H₃₄N₂O₆
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01861332
CAS-nummer: 951695-85-5