5-Bromo-2-thenoic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 5-Bromothiophene-2-carboxylic acid, 5-Bromo-2-thiophenecarboxylic acid
OR22424-100G OR22424-25G OR22424-5G
APOSOR22424-100GEA 2050 NOK
APOSOR22424-100G APOSOR22424-25G APOSOR22424-5G
5-Bromo-2-thenoic acid 97%
5-Bromo-2-thenoic acid
Formel: C₅H₃BrO₂S
MW: 207,05 g/mol
Smeltepunkt: 138…144 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00079725
CAS-nummer: 7311-63-9