(±)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: tert-Butyl 3-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate, 3-Hydroxypyrrolidine, N-BOC protected
OR2256-25G OR2256-5G
APOSOR2256-25GEA 465 NOK
APOSOR2256-25G APOSOR2256-5G
(±)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine
(±)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine
Formel: C₉H₁₇NO₃
MW: 187,24 g/mol
Smeltepunkt: 57…63 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD04038535
CAS-nummer: 103057-44-9