2,6-Dibromoisonicotinic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2,6-Dibromopyridine-4-carboxylic acid
OR2261-1G OR2261-250MG OR2261-5G
APOSOR2261-1GEA 305 NOK
APOSOR2261-1G APOSOR2261-250MG APOSOR2261-5G
2,6-Dibromoisonicotinic acid
2,6-Dibromoisonicotinic acid
Formel: C₆H₃Br₂NO₂
MW: 280,9000 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09743987
CAS-nummer: 2016-99-1