6-Chloro-2-pyridineboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 6-Chloropyridine-2-boronic Acid
OR2262-1G OR2262-250MG
APOSOR2262-1GEA 3100 NOK
APOSOR2262-1G APOSOR2262-250MG
6-Chloro-2-pyridineboronic acid
6-Chloro-2-pyridineboronic acid
Formel: C₅H₅BClNO₂
MW: 157,36 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08063028
CAS-nummer: 652148-90-8