2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-sulphonoylchloride
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
OR22992-1G OR22992-10G OR22992-500MG
APOSOR22992-1GEA 1250 NOK
APOSOR22992-1G APOSOR22992-10G APOSOR22992-500MG
2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-sulphonoylchloride
2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-sulphonoylchloride
Formel: C₈H₇ClO₃S
MW: 218,66 g/mol
Smeltepunkt: 74…85 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD02677703
CAS-nummer: 115010-11-2
FN: 3261
ADR: 8,III