6-Isocyanato-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl isocyanate
OR23007-1G OR23007-5G
APOSOR23007-1GEA 1975 NOK
APOSOR23007-1G APOSOR23007-5G
6-Isocyanato-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine 95%
6-Isocyanato-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine
  • May form small amount of sediment.
Formel: C₉H₇NO₃
MW: 177,16 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD02677705
CAS-nummer: 100275-94-3