2,4-Dimethylthiazole-5-sulphonyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
OR23081-1G OR23081-250MG
APOSOR23081-1GEA 1775 NOK
APOSOR23081-1G APOSOR23081-250MG
2,4-Dimethylthiazole-5-sulphonyl chloride
2,4-Dimethylthiazole-5-sulphonyl chloride
Formel: C₅H₆ClNO₂S₂
MW: 211,678 g/mol
Kokepunkt: 82…84 °C/ 0,3mmHg
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00052746
CAS-nummer: 80466-80-4
FN: 3265
ADR: 8,III