Benzothiazole-5-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR23085-1G OR23085-250MG
APOSOR23085-1GEA 1075 NOK
APOSOR23085-1G APOSOR23085-250MG
Benzothiazole-5-carboxylic acid
Benzothiazole-5-carboxylic acid
Formel: C₈H₅NO₂S
MW: 179,2 g/mol
Smeltepunkt: 258…261 °C (dec.)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06796380
CAS-nummer: 68867-17-4