Benzothiazole-2-carbonyl chloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
OR23087-1G OR23087-5G
APOSOR23087-1GEA 1350 NOK
APOSOR23087-1G APOSOR23087-5G
Benzothiazole-2-carbonyl chloride 97%
Benzothiazole-2-carbonyl chloride
Formel: C₈H₄ClNOS
MW: 197,64 g/mol
Smeltepunkt: 124…130 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03659697
CAS-nummer: 67748-61-2
FN: 3261
ADR: 8,II