2-(Bromomethyl)benzothiazole
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
OR23090-1G OR23090-5G OR23090-50MG
APOSOR23090-1GEA 805 NOK
APOSOR23090-1G APOSOR23090-5G APOSOR23090-50MG
2-(Bromomethyl)benzothiazole
2-(Bromomethyl)benzothiazole
Formel: C₈H₆BrNS
MW: 228,11 g/mol
Smeltepunkt: 47…49 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00461195
CAS-nummer: 106086-78-6
FN: 3261
ADR: 8,III