2,1,3-Benzothiadiazol-5-ylamine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 5-Amino-2,1,3-benzothiadiazole, Benzo[c][1,2,5]thiadiazol-5-amine
OR23132-10G OR23132-1G OR23132-5G
APOSOR23132-10GEA 6400 NOK
APOSOR23132-10G APOSOR23132-1G APOSOR23132-5G
2,1,3-Benzothiadiazol-5-ylamine 97%
2,1,3-Benzothiadiazol-5-ylamine
Formel: C₆H₅N₃S
MW: 151,1900 g/mol
Smeltepunkt: 112…115 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00185826
CAS-nummer: 874-37-3