3-Bromomethyl-5-methyl-isoxazole
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
OR23143-1G OR23143-250MG OR23143-5G
APOSOR23143-1GEA 1075 NOK
APOSOR23143-1G APOSOR23143-250MG APOSOR23143-5G
3-Bromomethyl-5-methyl-isoxazole
3-Bromomethyl-5-methyl-isoxazole
Formel: C₅H₆BrNO
MW: 176,02 g/mol
Kokepunkt: 44 °C/0,4mmHg
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD02677720
CAS-nummer: 130628-75-0
FN: 3265
ADR: 8,III