Benzo[b]thiophene-3-boronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: Benzothiophene-3-boronic acid, Benzo[b]thiophen-3-ylboronic acid
OR23178-25G
APOSOR23178-25GEA 1950 NOK
APOSOR23178-25G
Benzo[b]thiophene-3-boronic acid 98%
Benzo[b]thiophene-3-boronic acid
Formel: C₈H₇BO₂S
MW: 178,02 g/mol
Smeltepunkt: 225…230 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01114669
CAS-nummer: 113893-08-6