2-Phenyl-1,3-thiazole-4-carbaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Phenylthiazole-4-carbaldehyde
OR23284-1G OR23284-250MG
APOSOR23284-1GEA 575 NOK
APOSOR23284-1G APOSOR23284-250MG
2-Phenyl-1,3-thiazole-4-carbaldehyde
2-Phenyl-1,3-thiazole-4-carbaldehyde
Formel: C₁₀H₇NOS
MW: 189,24 g/mol
Smeltepunkt: 51…52 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD02681934
CAS-nummer: 20949-81-9