2-(Chloromethyl)benzoic acid 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
OR2330-1G OR2330-25G OR2330-5G
APOSOR2330-1GEA 305 NOK
APOSOR2330-1G APOSOR2330-25G APOSOR2330-5G
2-(Chloromethyl)benzoic acid 99%
2-(Chloromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₇ClO₂
MW: 170,5930 g/mol
Smeltepunkt: 135 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD06208434
CAS-nummer: 85888-81-9
FN: 3261
ADR: 8,III