(1-Pyrimidin-2-ylpiperidin-4-yl)methanol
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR23342-1G
APOSOR23342-1GEA 1900 NOK
APOSOR23342-1G
(1-Pyrimidin-2-ylpiperidin-4-yl)methanol
(1-Pyrimidin-2-ylpiperidin-4-yl)methanol
Formel: C₁₀H₁₅N₃O
MW: 193,25 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD03086127
CAS-nummer: 111247-61-1