3-(1-Pyrrolyl)-2-thiophenemethanol
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (3-(1H-Pyrrol-1-yl)thiophen-2-yl)methanol
OR23357-1G OR23357-250MG OR23357-5G
APOSOR23357-1GEA 715 NOK
APOSOR23357-1G APOSOR23357-250MG APOSOR23357-5G
3-(1-Pyrrolyl)-2-thiophenemethanol
3-(1-Pyrrolyl)-2-thiophenemethanol
Formel: C₉H₉NOS
MW: 179,24 g/mol
Kokepunkt: 104…108 °C/1,5mmHg
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00052578
CAS-nummer: 107073-27-8