2,6-Dimethoxybenzyl alcohol
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR23632-1G OR23632-500MG
APOSOR23632-1GEA 1475 NOK
APOSOR23632-1G APOSOR23632-500MG
2,6-Dimethoxybenzyl alcohol
2,6-Dimethoxybenzyl alcohol
Formel: C₉H₁₂O₃
MW: 168,19 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00016862
CAS-nummer: 16700-55-3