4-Imidazol-1-yl-phenylamine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-(1H-Imidazol-1-yl)aniline
OR2388-25G
APOSOR2388-25GEA 2050 NOK
APOSOR2388-25G
4-Imidazol-1-yl-phenylamine
4-Imidazol-1-yl-phenylamine
Formel: C₉H₉N₃
MW: 159,1900 g/mol
Smeltepunkt: 143…147 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01074865
CAS-nummer: 2221-00-3