5-Nitrothiophene-3-carbaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR24041-1G
APOSOR24041-1GEA 1200 NOK
APOSOR24041-1G
5-Nitrothiophene-3-carbaldehyde 97%
5-Nitrothiophene-3-carbaldehyde
Formel: C₅H₃NO₃S
MW: 157,15 g/mol
Smeltepunkt: 79…81 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00052581
CAS-nummer: 75428-45-4