2-Nitro-4-thiophenecarbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR24042-1G OR24042-250MG
APOSOR24042-1GEA 1225 NOK
APOSOR24042-1G APOSOR24042-250MG
2-Nitro-4-thiophenecarbonitrile
2-Nitro-4-thiophenecarbonitrile
Formel: C₅H₂N₂O₂S
MW: 154,15 g/mol
Smeltepunkt: 121…124 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00052580
CAS-nummer: 42137-23-5
FN: 3439
ADR: 6.1,III