6-Piperazin-1-ylnicotinonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 6-(Piperazin-1-yl)nicotinonitrile
OR2418-1G OR2418-5G
APOSOR2418-1GEA 1225 NOK
APOSOR2418-1G APOSOR2418-5G
6-Piperazin-1-ylnicotinonitrile 95%
6-Piperazin-1-ylnicotinonitrile
Formel: C₁₀H₁₂N₄
MW: 188,23 g/mol
Smeltepunkt: 75…78 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00833024
CAS-nummer: 149554-29-0